Merck
42866
Supelco
二氢杨梅素
analytical standard
别名:
(2R,3R)-3,5,7-三羟基-2-(3,4,5-三羟基苯基)-2,3-二氢色-4-酮, 3,3′,4′,5,5′,7-六羟基黄烷酮, DHM, 蛇葡萄素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O8
CAS号:
分子量:
320.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤15.0% water
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
InChI key
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
二氢杨梅素 (Ampelopsin) 是一种具有抗氧化和抗癌活性的黄烷醇。
二氢杨梅素 (Ampelopsin) 是一种具有抗氧化和抗癌活性的黄烷醇,具有抗酒精中毒作用。 它的抗酒精作用似乎是由于它在苯并二氮杂卓位点作为 GABA-A受体的正调节剂的作用。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)