Merck
39442
Millipore
Barritt 试剂 B
suitable for microbiology
别名:
VP2 试剂, 氢氧化钾溶液, 用 Barritt 试剂 B 进行的 Voges-Proskuer 试验
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$68.20
$68.20
预计发货时间2025年2月17日详情
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 ML
$68.20
About This Item
分類程式碼代碼:
41171621
NACRES:
NA.85
$68.20
预计发货时间2025年2月17日详情
获取大包装报价索取更多信息
agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
品質等級
產品線
BioChemika
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
distilled water, 100 mL
potassium hydroxide, 40 g
技術
microbe id | metabolite detection: suitable
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
適合性
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Lactobacillus spp.
aciduric bacteria
bacteria
應用
该试剂可用于Voges-Proskauer测试,从而与Barritt试剂A一起用于检测细菌培养物中生成的乙偶姻。
注意
该试剂可用于Voges-Proskauer测试,从而与Barritt试剂A一起用于检测细菌培养物中生成的乙偶姻。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
对于微生物学家而言,最基础的染色方法是由丹麦细菌学家Hans Christian Gram在1884年开发的。
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
还有许多其他检测方法来指示大肠杆菌的存在。查看这种污染物的常用检测方法和生化反应。
实验方案
近年来,李斯特菌病被定为重大的公共健康问题。这种病的主要感染对象是老年人、孕妇、新生儿和免疫功能低下者。
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.