Merck
37005
Supelco
噁嗪草酮
PESTANAL®, analytical standard
别名:
3-[1-(3,5-Dichlorophenyl)-1-methylethyl]-3,4-dihydro-6-methyl-5-phenyl-2H-1,3-oxazin-4-one
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$590.00
$590.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$590.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19Cl2NO2
分子量:
376.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$590.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=C(C(=O)N(CO1)C(C)(C)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19Cl2NO2/c1-13-18(14-7-5-4-6-8-14)19(24)23(12-25-13)20(2,3)15-9-16(21)11-17(22)10-15/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI key
FCOHEOSCARXMMS-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)