Merck
36681
Supelco
1,1,1-三氯-2-甲基-2-丙醇 半水合物
PESTANAL®, analytical standard
别名:
三氯叔丁醇 半水合物, 丙酮合氯仿, 氯丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
CAS号:
分子量:
186.46
Beilstein:
878167
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
1,1,1-三氯-2-甲基-2-丙醇半水合物是一种具有抗真菌和抗菌性能的洗涤剂防腐剂,广泛用于食品和化妆品行业。[1][2]
应用
1,1,1-三氯-2-甲基-2-丙醇半水合物与二甲基砜结合,可以用作某些肠胃外有机药物冷冻干燥的合适溶剂,这些有机药物在许多因素上都有增加,例如稳定性,溶解速率,给药准确度和无菌性。[3]
1,1,1-三氯-2-甲基-2-丙醇半水合物可用作分析标准品,用于使用胶束电动色谱法(MEKC)定量分析药物制剂中的分析物。[1]
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Glaucoma E-book (2014)
Freeze?drying above room temperature
Tesconi S.M, et al.
Journal of pharmacopuncture, 88, 501-506 (1999)
Małgorzata Jaworska et al.
Journal of separation science, 28(2), 137-143 (2005-03-10)
Preservatives are used to protect pharmaceutical formulations from microbial attack during the period of administration to the patient. Because of their biological activity, preservatives have to be identified and assayed according to the same rules as apply to active components.