产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H22NO4PS/c1-10(2)15-20(21,17-5)19-13-9-7-6-8-12(13)14(16)18-11(3)4/h6-11H,1-5H3,(H,15,21)
InChI key
IXTOWLKEARFCCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3