Merck
32753
Supelco
氰氟草酯
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
别名:
(R)-2-[4-(4-氰基-2-氟苯氧基)苯氧基]丙酸丁酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$141.00
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$141.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20FNO4
分子量:
357.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$141.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
InChI
1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChI key
TYIYMOAHACZAMQ-CQSZACIVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氰氟草酯是一种出苗后的芳氧苯氧丙酸类[1]除草剂,用于防治水稻种植园的杂草。[2]其作用方式涉及抑制乙酰辅酶A羧化酶(ACCase)的生物合成。[1]
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
氰氟草酯可作为使用液相色谱-二极管阵列检测器(LC-DAD)测定大米样品中氰氟草酯的标准品。[3]
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
靶器官
Liver
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
251.6 °F - closed cup
闪点(°C)
122 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Basis of selectivity of cyhalofop-butyl in Oryza sativa L.
Ruiz-Santaella.PJ, et al.
Planta, 223(2), 191-199 (2006)
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) control in water-seeded rice (Oryza sativa) with cyhalofop-butyl
Ntanos.AD, et al.
Weed Technology, 14(2), 383-388 (2000)
Comparison of extraction solvents and conditions for herbicide residues in milled rice with liquid chromatography-diode array detection analysis (LC-DAD)
Niell.S, et al.
Food Additives and Contaminants, 27(2), 206-211 (2010)