Merck
32547
Supelco
磺胺吡啶-苯基-13C6
VETRANAL®, analytical standard
别名:
4-氨基-N-(2-吡啶基)苯-13C6-磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C513C6H11N3O2S
分子量:
255.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
analytical standard
质量水平
产品线
VETRANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
neat
质量偏移
M+6
SMILES字符串
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccccn2
InChI
1S/C11H11N3O2S/c12-9-4-6-10(7-5-9)17(15,16)14-11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,12H2,(H,13,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,9+1,10+1
InChI key
GECHUMIMRBOMGK-PXKSRZEUSA-N
一般描述
Chemical structure: sulfonamide
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律信息
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)