Merck
32471
Supelco
4-(1-乙基-1,4-二甲基戊基)苯酚-13C6 (环-13C6) 溶液
100 μg/mL in acetone, analytical standard
别名:
3,6,3-壬基酚-13C6, 363-NP-13C6, 4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$1,910.00
$1,910.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$1,910.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C9H24O
分子量:
226.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$1,910.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetone
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChI 密鑰
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certan Vial
應用
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution may be used as a reference standard in the determination of 4-(3,6-dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution in environmental samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2.
Olaf P Heemken and Nicole Amann
Analytix, 7(4), 1-7 (2011)