产品名称
正己烷, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
等级
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
~3 (vs air)
蒸汽压
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
折射率
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH值(酸碱度)
7
沸点
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
CCCCCC
适用性
passes test for reaction against H2SO4
应用
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-14.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-26.00 °C - closed cup