product name
正己烷, for analysis EMSURE® ACS
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
~3 (vs air)
蒸汽壓力
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
453 °F
效力
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Water
≤0.01% Aromatics (as benzene)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
運動黏度
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -22 °C
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES 字串
CCCCCC
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为微胶囊的清洗溶剂。
- 在聚合过程的反应介质中作为快干涂料、印刷油墨和粘合剂的稀释剂
分析報告
同一性(IR):符合
颜色: ≤ 10 色度
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
密度(d 20 °C/4 °C):0.659-0.662
噻吩:符合
芳烃(以苯计): ≤ 0.01 %
硫化合物(S形式): ≤ 0.005%
物质被H₂SO₄脱色: ≤ 10 色度
Al(铝): ≤ 0.00005 %
B(硼): ≤ 0.000002%
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.00005%
Cd(镉): ≤ 0.000005%
Co(钴): ≤ 0.000002%
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000002 %
Fe(铁): ≤ 0.00001%
Mg(镁): ≤ 0.00001 %
Mn(锰): ≤ 0.000002%
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001%
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001%
蒸发残留物: ≤ 0.001%
水: ≤ 0.005%
ACS
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-7.6 °F
閃點(°C)
-22 °C
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.