等級
ACS reagent
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
18 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
形狀
liquid
自燃溫度
867 °F
成份
C6H5CH2CH3, ≤25%
expl. lim.
7 %
雜質
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门