產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n/D 1.5542
bp
60-65 °C/7.5 mmHg
密度
2.081 g/mL at 25 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
注意
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Testes
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.1 °F
閃點(°C)
76.7 °C