主要文件
28638-U
Hamilton® 1002LTN 注射器
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
blunt tip stainless steel (point style 3)
针尺寸
22 ga (blunt tip)
描述
gastight
特点
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 203083
针长度
51 mm (2 in.)
体积
2.5 mL
相容性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)