58643
$158.00
1 of 10
HAM80075
Hamilton® syringe
20890-U
Hamilton® HPLC 注射器
26284
Hamilton® Samplelock 注射器
20997
Hamilton®注射器,1000系列,PTFE Luer锁
20888
22192-U
Hamilton® 注射器,1000系列GASTIGHT®,可移动针头
HAM7657-01
Hamilton® TLC syringe
28637-U
Hamilton® 1001LTN 注射器
20889
20734
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
22 ga (blunt tip)
Hamilton 81365
51 mm
1 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Hamilton进样针
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
28621-U
58383
Hamilton® 注射器,700 系列,专用针头
20886
Sigma-Aldrich
20784
Hamilton® 注射器,1700 系列,可拆卸针头
Z118109
Hamilton ® RN注射器针头
19139-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
HAM204052
Hamilton® chromatography syringe