Merck
277878
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$799.00
$799.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$799.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl2N3O2
CAS号:
分子量:
222.03
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$799.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
powder, crystals or chunks
mp
230-233 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
InChI
1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
InChI key
USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)