Merck
236608
Sigma-Aldrich
三叔丁基硼酸酯
98%
别名:
三叔丁氧基硼烷, 叔丁醇硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3CO]3B
CAS号:
分子量:
230.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
101 °C/74 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OB(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H27BO3/c1-10(2,3)14-13(15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h1-9H3
InChI 密鑰
ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
硼酸三丁酯是一种常用于制备其他硼酸酯的有机硼酸酯。它还可在Rh催化的羰基化反应中用作底物。
應用
硼酸三丁酯可被用作:
  • 一种添加剂,用于通过使用(−)-2--吗啉异硼烷-10-硫醇而使得二甲锌与α-酮酸酯发生反应以合成手性α-羟基酯。
  • 合成(+)-蒎烷-2,3-二醇的硼酸盐。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
Asymmetric addition of dimethylzinc to α-ketoesters catalyzed by (−)-MITH
Wu H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(16), 6445-6447 (2008)
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2012)
Chiral carbanions, part 4: Borylation of (trimethylsilyl) methyl N, N-dialkylcarbamates-Diastereoselectivity and structural studies
Simov BP, et al.
Synthesis, 2004(16), 2704-2710 (2004)