Merck
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
别名:
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$128.00
$128.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$128.00
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
CAS号:
分子量:
180.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$128.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
powder, crystals or chunks
mp
51-53 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
应用
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)