Merck
163678
Sigma-Aldrich
硫代乙酰胺
ACS reagent, ≥99.0%
别名:
TAA, 乙硫酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CSNH2
CAS号:
分子量:
75.13
Beilstein:
506006
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
solid
mp
108-112 °C (lit.)
溶解度
passes test 2%
SMILES 字串
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI 密鑰
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫代乙酰胺(TAA)是一种常用作腐蚀抑制剂的硫代羰基化合物。它通过在金属表面形成保护层来防止腐蚀。 它能与D2O进行氘交换反应,得到N-二共酯硫代乙酰胺。硫代乙酰胺及其氘代衍生物(N-二共酯硫代乙酰胺)的红外光谱研究已有报道。
應用
它也可以用作硫化物源来制备金属离子(如镉、镍、锌 和铜)的金属硫化物。
硫代乙酰胺已被用作合成CdS纳米颗粒所需的硫源和量子点。
肝毒素和致癌物质。在利用固定化面包′酵母进行对映体选择性还原β-酮酯过程中,作为添加剂。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of molecular structure on the efficiency of amides and thiosemicarbazones used for corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid
EE Ebenso, et al.
Materials Chemistry and Physics, 60, 79-90 (1999)
Synthesis of nickel sulfide powders by thioacetamide in the presence of urea.
Grau J and Akinc M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 80(4), 941-951 (1997)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 659-659 (1992)
A new preparation of zinc sulfide nanoparticles by solid-state method at low temperature.
Wang LP and Hong GY
Materials Research Bulletin, 35(5), 695-701 (2000)
Cancer Research, 17, 954-954 (1952)