Merck
206016
Sigma-Aldrich
氧化铝负载铂
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, 3.2 mm, pellets
别名:
Pt/Al2O3
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$256.00
100 G
$968.00
$256.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$256.00
100 G
$968.00
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$256.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
pellets
质量水平
反应适用性
core: platinum
reagent type: catalyst
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
标记范围
0.5 wt. % loading
粒径
3.2 mm
环保替代产品分类
SMILES字符串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们致力于为您提供绿色替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
应用
氧化铝负载铂催化剂(Pt/Al2O3)(0.5 wt. %加载量,3.2 mm颗粒)可用作多种应用中的催化剂,例如:
  • 氯苯的加氢脱氯[1]
  • 氧化、还原和分解[2]
  • 甲醇蒸气重整[3]
  • 烃燃烧[4][5]
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Olah, G. A.; Gupta, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 7097-7097 (1985)
Paquette, L. A.; Miyahara, Y.; Doecke, C. W.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1716-1716 (1986)
Fraenkel, G.; Gallucci, J.; Rosenzweig, H. S.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 677-677 (1989)
Low-temperature hydrodechlorination of chlorobenzenes on platinum-supported alumina catalysts
Hashimoto Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 250(12), 247-254 (2003)
Kinetics of o-Xylene Combustion over a Pt/Alumina Catalyst
Manta CM, et al.
Chemical Engineering & Technology, 35(12), 2147-2154 (2012)