Merck
21795
Sigma-Aldrich
Carbazole-9-carbonyl chloride
purum, for fluorescence, ≥98.0% (GC)
别名:
9-(Chloroformyl)carbazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8ClNO
CAS号:
分子量:
229.66
Beilstein:
161868
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
等级
for fluorescence
purum
方案
≥98.0% (GC)
mp
100-104 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
应用
Reagent used for the fluorogenic labeling of amino acids.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S. Allenmark
Tetrahedron Letters, 31, 1455-1455 (1990)