製造商/商標名
Hamilton 76620
包裝
1 ea of
一般說明
特别为气相色谱注射器而制造。
非常适合于清洁诸如 FID 喷嘴和注射器针头等小孔。该套件包括一只 70mL 瓶(制备 700 mL 清洁溶液)、五种型号的十根细丝(外径为 0.076 至 0.306mm)以及使用说明书。
使用可重复使用的盒子包装,防止细丝在储存时损坏。
清洁细丝(外径)用于清洁的针头规格号
0.089mm 26s,31-33
0.126mm 22s,25s,28-30
0.167mm 27
0.207mm 24-26mm
0.306mm 22,23 以及更大
非常适合于清洁诸如 FID 喷嘴和注射器针头等小孔。该套件包括一只 70mL 瓶(制备 700 mL 清洁溶液)、五种型号的十根细丝(外径为 0.076 至 0.306mm)以及使用说明书。
使用可重复使用的盒子包装,防止细丝在储存时损坏。
清洁细丝(外径)用于清洁的针头规格号
0.089mm 26s,31-33
0.126mm 22s,25s,28-30
0.167mm 27
0.207mm 24-26mm
0.306mm 22,23 以及更大
應用
Needle Cleaning Kit may be used as first aid kit for syringe to insure its accuracy and prolonged life.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
Analytical chemists at the launch pad.
Analytical Chemistry, 49.3, 322A-326A (1977)