Merck
201820
Sigma-Aldrich
Acid Red 183
Dye content 30 %
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$62.60
$62.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$62.60
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11ClN4Na2O8S2 · xCr
CAS号:
分子量:
532.84
顏色索引編號:
18800
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
$62.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
powder
成份
Dye content, 30%
λmax
494 nm
&epsilon ;(消光係數)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L
7500 at 244 nm in H2O at 0.03 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Cc1nn(-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3O[Cr](O)Oc4c(cc(Cl)cc4S([O-])(=O)=O)\N=N\c13
InChI
1S/C16H13ClN4O8S2.Cr.2Na.H2O/c1-8-14(19-18-12-5-9(17)6-13(15(12)22)31(27,28)29)16(23)21(20-8)10-3-2-4-11(7-10)30(24,25)26;;;;/h2-7,22-23H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;;1H2/q;;2*+1;/p-5
InChI 密鑰
AAKJXBYQACYFJH-UHFFFAOYSA-I
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)