Merck
59573
Supelco
酸性红33
analytical standard
别名:
5-氨基-4-羟基-3-(苯基偶氮)-萘-2,7-二磺酸钠, 5-氨基-4-羟基-3-苯基偶氮-2,7-萘二磺酸 二钠盐, 酸性红33 二钠盐, 食品红12
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11N3Na2O7S2
CAS号:
分子量:
467.38
顏色索引編號:
17200
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
O=S(C1=CC2=CC(S(=O)([O-])=O)=CC(N)=C2C(O)=C1/N=N/C3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C16H13N3O7S2.2Na/c17-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)19-18-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,20H,17H2,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI 密鑰
LQJVOKWHGUAUHK-BUFQOAPZSA-L
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)