Merck
18284
Millipore
军团菌选择性添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106200
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Legionella spp.
一般描述
建议用于选择性分离军团菌的抗菌添加剂
组分
(每瓶,足够用于 500mL 培养基):
硫酸粘杆菌素 7500U
万古霉素 2.5mg
甲氧苄啶 1.25mg
两性霉素 B 1.25mg
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)