Merck
16949
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 1.8M – Tris pH 8.5; 100 mM solution
别名:
Crystallization solution 44/Kit-No 02528
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
形狀
liquid
pH值
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.12 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)