主要文件
16187
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
登录查看公司和协议定价
About This Item
UBA编号:
08050023
UNSPSC代码:
12352000
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品16187,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
质量水平
pH值(酸碱度)
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
密度
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
一般描述
SODOSIL RA 17 is a sterilization and decontamination kit, used to clean lab containers and surfaces for downstream scientific operations involving cell culture and related techniques.
法律信息
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)