Merck
13425
Sigma-Aldrich
亚铁氰化钠 十水合物
≥98.0%
别名:
亚铁氰化钠十水化物, 六氰基铁(II)酸钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$144.00
$144.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$144.00
About This Item
线性分子式:
Na4Fe(CN)6 · 10H2O
CAS号:
分子量:
484.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$144.00
有货详情
获取大包装报价
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
solid
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.20%
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
亚铁氰化钠十水合物可用作前驱体在NaCl中合成富含Na的Na1+xFe[Fe(CN)6] 结构,它可作为钠离子电池的阴极。(1)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Francisco Jiménez-Fiérrez et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(16) (2020-08-17)
Herein, a novel electrochemical glucose biosensor based on glucose oxidase (GOx) immobilized on a surface containing platinum nanoparticles (PtNPs) electrodeposited on poly(Azure A) (PAA) previously electropolymerized on activated screen-printed carbon electrodes (GOx-PtNPs-PAA-aSPCEs) is reported. The resulting electrochemical biosensor was validated