Merck
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
别名:
导电性碳粒子悬浮液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.22
产品09929是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
等级
for microscopy
质量水平
杂质
xylene (mixture of isomers)
适用性
suitable for microscopy
应用
用于生成导电接头的微小、导电性碳粒子悬浮液
警示用语:
Danger
危险分类
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
<32.0 °F - closed cup
闪点(°C)
< 0 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)