Merck
所有图片(4)
主要文件
610020
Avanti
小型脂质体挤出机(无配件)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
微型挤压机
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$574.00
$574.00
国内现货,预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$574.00
About This Item
UNSPSC代码:
23151503
NACRES:
NB.51
$574.00
国内现货,预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
储存温度
room temp
一般描述
Avanti′ Mini-Extruder的替换件。
观看视频以了解更多关于Avanti Research Mini-Extruder的信息
应用
小型挤出机(仅)已被用于通过聚碳酸酯过滤器对多层囊泡(MLV)悬浮液进行挤出(十五次)。[1]
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Azalomycin F5a, a polyhydroxy macrolide binding to the polar head of phospholipid and targeting to lipoteichoic acid to kill methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Yuan G, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 109, 1940-1950 (2019)
实验方案
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.