09896
别名:
N-(叔丁氧基羰基)-β-苯基-L-苯丙氨酸, Boc-β,β-二苯基-Ala-OH, Boc-L-3,3-二苯基丙氨酸
09896-1G
$250.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
T1503
Trizma ® 碱
T8941
L-色氨酸
8.52035
Fmoc-Glu-OtBu
T0254
252859
三(羟甲基)氨基甲烷
Supelco
43884
2-(4-叔丁基苄基)丙醛
W294004
丙二醇
47623
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
47624
Fmoc-Lys(Boc)-OH
CDS000144
[(2-Aminoethyl)amino]acetic acid
100
≥98.0% (TLC)
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
160 °C (dec.) (lit.)
peptide synthesis
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
细胞培养补充剂和试剂
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?