Merck
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
Boc-4-苯甲酰基-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23NO5
分子量:
369.41
Beilstein:
7256480
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
crystalline
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)