方案
≥98.0% (iodometric, RT)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
>300 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
痕量阳离子
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
补充剂危害
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1