Merck
08482
Millipore
X + V 因子纸片
suitable for microbiology
别名:
X + V 因子鉴别纸片
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 DISCS
$56.10
$56.10
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
50 DISCS
$56.10
About This Item
UNSPSC代码:
41171621
NACRES:
NA.85
$56.10
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
microbe id | growth & motility: suitable
应用
clinical testing
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Haemophilus spp. (species)
Haemophilus spp.
一般描述
了解嗜血杆菌对血晶素(X 因子)和/或烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(V 因子)的需求。将 X 因子 (Fluka® 77148) 和 V 因子 (Fluka 89788) 相结合,对于两种因子中任意一种或全部的需求为这些微生物的鉴别提供了主要手段。同时需要 X 因子和 V 因子的嗜血杆菌菌种仅在 X +V 因子纸片附近生长。
包装
浸渍生长因子(血晶素、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)的无菌滤纸片(50 片,直径 6mm)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
对于微生物学家而言,最基础的染色方法是由丹麦细菌学家Hans Christian Gram在1884年开发的。
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.