產品線
BioChemika
形狀
disc
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
microbe id | specific enzyme detection: suitable
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Streptococcus spp.
一般說明
当存在胆汁时,可用于快速检测七叶苷水解,从非 D 群链球菌中鉴别 D 群链球菌。D 群链球菌将七叶苷水解为七叶内酯和葡萄糖。七叶内酯与铁盐如柠檬酸铁等反应形成黑棕色络合物。
成分
浸渍七叶苷的无菌滤纸片(50 片,直径 6mm)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
商品
对于微生物学家而言,最基础的染色方法是由丹麦细菌学家Hans Christian Gram在1884年开发的。
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.