Merck
08377
Supelco
唑酮草酯-d5
PESTANAL®, analytical standard
别名:
Ethyl-d5 2-chloro-3-{2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluoro-phenyl}propionate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$572.00
$572.00
预计发货时间2025年4月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$572.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15D5H9Cl2F3N3O3
分子量:
417.22
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$572.00
预计发货时间2025年4月03日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClC1=C(CC(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)Cl)C=C(N2N=C(C)N(C(F)F)C2=O)C(F)=C1
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)