Merck
05890580
异黄腐酚
primary reference standard
别名:
2,3-二氢-7-羟基-2-(4-羟基苯基)-5-甲氧基-8-(3-甲基-2-丁烯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$647.00
$647.00
预计发货时间2025年2月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$647.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H22O5
CAS号:
分子量:
354.40
Beilstein:
10199264
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.24
$647.00
预计发货时间2025年2月27日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
應用
food and beverages
SMILES 字串
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)