Key Documents
04831
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, biotin
≥90.0% (HPCE)
登录查看公司和协议定价
About This Item
化驗
≥90.0% (HPCE)
製造商/商標名
Abberior GmbH
螢光
λex 472 nm; λem 598 nm±10 nm in DMSO
檢測方法
fluorometric
儲存溫度
2-8°C
適合性
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
法律資訊
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)