Key Documents
04230
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, streptavidin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12171501
製造商/商標名
Abberior GmbH
螢光
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
適合性
corresponds for SDS-PAGE
檢測方法
fluorometric
儲存溫度
2-8°C
適合性
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
分析報告
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
法律資訊
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)