04620590
别名:
(R)-(+)-长叶薄荷酮, (R)-2-异亚丙基-5-甲基环己酮
04620590-100MG
$444.00
1 of 10
PHL82240
(+)-蒲勒酮
Supelco
82569
Sigma-Aldrich
W296309
(R)-(+)-胡薄荷酮
04660585
(−)-薄荷酮
ZRB457
抗-c-Fos抗体,克隆3D10,ZooMAb®兔单克隆抗体
P55708
PHL82669
α,β-侧柏酮
504971
Discovery® C18 高效液相色谱柱
USP
1714007
硫酸长春新碱
D1515
阿霉素 盐酸盐
primary reference standard
limited shelf life, expiry date on the label
HWI
223-224 °C (lit.)
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
food and beverages
−20°C
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
植物化学标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
10 - Combustible liquids
WGK 1
179.6 °F - closed cup
82 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?