Merck
04610590
反式-橙花叔醇
primary reference standard
别名:
, 反式-3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$444.00
$444.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$444.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS号:
分子量:
222.37
Beilstein:
5731231
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$444.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI 密鑰
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
橙花叔醇是一种天然倍半萜,存在于精油中。
由HWI制药服务股份有限公司生产和认证。
通过定量NMR获得的确切含量可在证书上找到。
應用
采用 HPLC 法和 TLC 法对刺槐根皮中甾醇及有关物质进行了分析引用[1]
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
High-performance liquid chromatography and thin-layer chromatography assays for Devil's Club (Oplopanax horridus).
Gruber JW
Journal of Chromatographic Science, 42(4), 196-199 (2004)
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and