Merck
02568
Sigma-Aldrich
顺-1-溴-2-乙氧基乙烯
technical, ~85% (GC)
别名:
cis-2-Ethoxyvinyl bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7BrO
CAS号:
分子量:
151.00
Beilstein:
1719935
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
~85% (GC)
折射率
n20/D 1.474
bp
139-142 °C
密度
1.42 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCO\C=C/Br
InChI
1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
InChI 密鑰
BCFCTTHZFYZOHT-ARJAWSKDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于制备锂化合物
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
K.S.Y. Lan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 1595-1595 (1978)