Merck
02380595
四氢嘧啶
primary reference standard
别名:
(S)-2-甲基-1,4,5,6-四氢嘧啶-4-羧酸, 刺激物(B)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$518.00
$518.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$518.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10N2O2
CAS号:
分子量:
142.16
Beilstein:
7288977
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.24
$518.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
HWI
应用
food and beverages
SMILES字符串
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由HWI pharma services GmbH生产并鉴定。
通过定量NMR测得的准确含量可参见证书。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)