Merck
00505
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸甲酯 钠盐
≥97.0% (T)
别名:
乙酰乙酸甲酯钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$68.50
$68.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$68.50
About This Item
线性分子式:
CH3COCHNaCOOCH3
CAS号:
分子量:
138.10
Beilstein:
4127717
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$68.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥97.0% (T)
表单
powder
杂质
~0.5% water
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChI key
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)