Merck
SFABIKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, ABI PRISM®
别名:
qPCR
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$99.00
5 ML
$442.00
10 ML
$820.00
50 ML
$3,290.00
$99.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 ML
$99.00
5 ML
$442.00
10 ML
$820.00
50 ML
$3,290.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
$99.00
请联系客服了解存货情况
品質等級
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
儲存期限
≤12 mo.
特點
dNTPs included
hotstart
包裝
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4603)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4605)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4604)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4617)
製造商/商標名
Roche
濃度
2 ×
技術
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
相容性
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
檢測方法
SYBR® Green
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
KAPA SYBR ®快速qPCR 试剂盒包含首个通过定向进化改造的 DNA 聚合酶,以更耐受 SYBR Green I 染料抑制。
KAPA SYBR快速qPCR试剂盒具有提高的耐用性、加工性和速度,使得始终保持较高水平扩增效率,使基因表达分析的相对定量更加准确。KAPA SYBR快速qPCR试剂盒在严格的实时PCR反应条件下性能最佳,在信噪比(荧光)、循环域值 (Cq)、线性度和灵敏度方面都有显著改善。
應用
KAPA SYBR® FAST qPCR 试剂盒可用于:
  • 基因表达[1]
  • 基因敲除验证
  • 微阵列验证
  • 芯片分析
  • 低拷贝检测
  • NGS 文库的绝对定量
  • 实时 PCR[2][3][4]
特點和優勢
更准确地定量基因表达的变化
  • 95–105% 之间的高反应效率提高了准确度和重现性。
  • 广泛 GC 含量和扩增子长度范围内的无偏效率。
持续检测低拷贝和困难靶标
  • 进行性改善导致早期 Cq 评分。
  • 在不同 AT 和 GC 含量的靶标上进行更高的荧光检测。
  • 新型酶能抵抗 SYBR ®抑制。
仅需 40 min 即可完成实时 PCR 运行
  • 快速循环方案的运行时间缩短 55%。
  • 从标准协议切换到快速协议时保持高性能。
临时速记:
  • 该试剂盒包含一种使用 SYBR Green I 染料化学方法优化 qPCR 的工程酶。
  • 2X 预混液含有专有缓冲液。与新型酶一起,提高了富含GC和AT的靶的扩增效率。
  • 95°C 下 20 s 的初始变性足以激活酶。 使用复杂模板时,建议将初始变性设置为 3 min。
  • 对于 3 步循环,引物退火用 20秒,72°C 下延伸/数据采集用 1 秒。
  • 反应体积不得超过 25μL。
品質
所有试剂盒组分均经过严格的功能质量控制,无可检测的污染 exo 和核酸内切酶活性,并符合 DNA 污染方面的严格要求。
準備報告
总是确保所有的组份在使用用彻底溶解并充分混合。KAPA SYBR ®Fast qPCR Master Mix (2X) 即使在-20°C 下储存,也可能无法冷冻。
KAPA SYBR FAST qPCR 预混液(2X) ABI PRISM ®中包含的 SYBR Green I 染料和 ROX/荧光素染料(取决于试剂盒配置)具有光敏性。长时间暴露在直射光下会导致荧光信号强度下降。
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 经过30个冻融循环后仍稳定。当不使用时,确保所有试剂在-20°C的温度下避光储存。如果不被微生物和/或核酸酶污染,试剂在避光的情况下,在4°C的黑暗环境中稳定至少一个星期,并可在这个温度下储存以短期使用。
其他說明
仅用于研究目的。不用于诊断程序。
法律資訊
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
MicroRNA-138 suppresses ovarian cancer cell invasion and metastasis by targeting SOX4 and HIF-1a
Yu-Ming Yeh
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 133(4), 867-878 (2013)
CD1d induction in solid tumor cells by histone deacetylase inhibitors through inhibition of HDAC1/2 and activation of Sp1.
Yang Pei-Ming, et al.
Epigenetics, 7(4), 390-399 (2012)
Establishment of alternative culture method for spermatogonial stem cells using knockout serum replacement.
Aoshima K, et al.
PLoS ONE, 8(10), e77715-e77715 (2013)
SMN is required for the maintenance of embryonic stem cells and neuronal differentiation in mice.
Chang W F, et al.
Brain Structure &Amp; Function, 220(3), 1539-1553 (2015)
Pei-Ming Yang et al.
Epigenetics, 7(4), 390-399 (2012-03-16)
CD1d is a MHC class-like molecule that presents glycolipids to natural killer T (NKT) cells, then regulates innate and adaptive immunity. The regulation of CD1d gene expression in solid tumors is still largely unknown. Gene expression can be epigenetically regulated
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.