Merck
SF1UKB
Roche
KAPA SYBR® FAST 一步法
suitable for RT-PCR, 2 ×, Universal
别名:
SYBR, qPCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
品質等級
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
儲存期限
≤6 mo.
特點
dNTPs included: no
hotstart: no
包裝
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4650)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4652)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4651)
製造商/商標名
Roche
濃度
2 ×
技術
RT-PCR: suitable
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
相容性
for use with Agilent Mx3000P
for use with Agilent Mx3005P
for use with Agilent Mx4000
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7500
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with Applied Biosystems® ViiA 7
for use with QuantStudio
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
檢測方法
SYBR® Green
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA SYBR快速一步法qRT-PCR 试剂盒专为严格 qRT-PCR 反应条件下的最佳性能而设计,在灵敏度、特异性、反应效率和荧光方面都有巨大提升。试剂盒经过优化,可进行快速的一步法、单管 RNA 定量,以便捷的 qRT-PCR 方案减少实验变异和污染。
KAPA SYBR快速一步法qRT-PCR 试剂盒含有 M-MuLV 逆转录酶、RNase 抑制剂和一种通过定向进化获得的新型 DNA 聚合酶。
應用
KAPA SYBR® FAST 一步法
  • 基因表达分析
  • 低拷贝基因检测
  • 微阵列验证miRNA研究
  • 基因敲除验证
  • 实时定量逆转录-PCR (qRT-PCR)
  • RNAi和miRNA研究
特點和優勢
提高信号传导和反应效率
  • 精确 qPCR 的扩增效率始终较高。
  • 更高荧光,更早 Cq 值,以及更高反应效率。
在广泛的目标长度范围内扩增
  • 与扩增子大小无关的稳健性能。
  • 提高灵敏度和重现性
  • 在广泛的 RNA 模板浓度范围内进行准确询问。
临时速记:
  • 该试剂盒包含野生型 M-MuLV 和使用 SYBR Green I 染料化学优化 qPCR 的工程酶。
  • 2X 预混液含有专有缓冲液。结合新型酶可提高富含 GC 和 AT 靶标的扩增效率。
  • 只使用基因特异性引物进行一步法 qRT-PCR。
  • 最佳的 cDNA 合成是在 42°C 下反应5 分钟。
  • 在95°C 下反应3 分钟 足以使 RT 失活和 DNA 聚合酶活化。
  • 对于 3 步循环,引物退火用 20秒,72°C 下延伸/数据采集用 1 秒。
  • 反应体积不得超过 25μL。
品質
所有试剂盒组分均经过严格的功能质量控制,无可检测的污染外切和核酸内切酶活性,并符合 DNA 污染方面的严格要求。
準備報告
总是确保所有的组份在使用用彻底溶解并充分混合。KAPA SYBR® FAST qPCR预混液(2X)可能不会冻结,即使储存于-20°C下。KAPA RT混合物对温度敏感,应储存在-20°C下,在冰面上使用。
KAPA SYBR FAST qPCR预混液(2X)和ROX/莹光染剂(取决于套件配置)内包含的SYBR Green I染料对光敏感。长时间暴露在直射光下会导致荧光信号强度下降。
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 经过30个冻融循环后仍稳定。当不使用时,确保所有试剂在-20°C的温度下避光储存。只要不被微生物和/或核酸酶污染,试剂可在4°C的避光环境中至少稳定保持一个星期,并可在这个温度下储存以供短期使用。
其他說明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
法律資訊
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA RT Mix
  • dUTP
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Zharko Daniloski et al.
Cell, 184(1), 92-105 (2020-11-05)
To better understand host-virus genetic dependencies and find potential therapeutic targets for COVID-19, we performed a genome-scale CRISPR loss-of-function screen to identify host factors required for SARS-CoV-2 viral infection of human alveolar epithelial cells. Top-ranked genes cluster into distinct pathways
Yuxi Zhang et al.
Cell chemical biology, 24(4), 471-480 (2017-04-04)
Stimulating autophagy is a promising therapeutic strategy for slowing the progression of neurodegenerative disease. Neurons are insensitive to current approaches based on mTOR inhibition for activating autophagy, and instead may rely on the Parkinson's disease-associated proteins PINK1 and PARKIN to activate
Federica Fontana et al.
Cell reports, 32(2), 107883-107883 (2020-07-16)
The formation of cardiac valves depends on mechanical forces exerted by blood flow. Endocardial cells lining the interior of the heart are sensitive to these stimuli and respond by rearranging into luminal cells subjected to shear stress and abluminal cells
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.