生物源
yeast
品質等級
形狀
suspension
比活性
~350 units/mg protein (at 25 °C with fructose-6-P as the substrate.)
包裝
pkg of 1 mL (10127396001 [2 mg])
pkg of 1 mL (10128139001 [10 mg])
製造商/商標名
Roche
最適pH
7.0-7.6
儲存溫度
2-8°C
一般說明
磷酸葡萄糖异构酶是一种在通过乙酸纤维素电泳分离后具有诊断潜力的酶。这种胞质酶在糖酵解和糖生成过程中起重要作用。它可作为肿瘤分泌的细胞因子和自分泌运动因子。它可用作神经营养因子、熟化因子和丝氨酸蛋白酶抑制剂。
特異性
磷酸葡萄糖异构酶(PGI)对于G6P(Km = 0.7 mM)和果糖-6-磷酸(F6P)具有特异性。
應用
酮糖异构化为醛糖。
品質
污染物: <0.01% F6P-K、GR、6-PGDH以及PGluM, <0.2% β-果糖苷酶
外觀
悬浮于3.2 M硫酸铵溶液中,pH约为6
準備報告
储存条件(工作溶液):含0.2 mg BSA/ml的20 mM Tris,pH 8.1中的PGI溶液,在2到8 °C下可稳定约1周。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
其他客户在看
Cancer research, 71(9), 3400-3409 (2011-03-11)
Phosphoglucose isomerase/autocrine motility factor (PGI/AMF) plays an important role in glycolysis and gluconeogenesis and is associated with invasion and metastasis of cancer cells. We have previously shown its role in the induction of epithelial-mesenchymal transition (EMT) in breast cancer cells