Merck
EXPPCRKB
Roche
KAPA 快速浸提液
with PCR ReadyMix
别名:
PCR, PCR提取
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 U
$277.00
$277.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
200 U
$277.00
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
NACRES:
NA.55
$277.00
请联系客服了解存货情况
质量水平
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
保质期
≤12 mo.
包装
pkg of 1000 U (KK7152)
pkg of 200 U (KK7151)
制造商/商品名称
Roche
技术
DNA extraction: suitable
PCR: suitable
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
含有聚合链式酶反应(PCR)ReadyMix预混液的KAPA Express Extract(快速提取液)是一种新型热稳定蛋白酶和缓冲系统,可在短短15 min内提取PCR即用DNA。在单管中进行DNA提取非常方便,大大降低了样品损失和污染的风险。
KAPA Express Extract和KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix的组合为快速DNA提取和一致的下游扩增提供了高性能解决方案。
应用
含有PCR ReadyMix的KAPA Express Extract非常适合提取PCR即用DNA,包括但不限于以下样品类型:
  • 人体组织(福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样品;用EDTA采血管或采集卡采集血液;口腔拭子;毛囊;法医样品)[1][2]
  • 动物样本(耳或尾剪取;毛囊;血液;骨髓;来自小鼠和其他哺乳动物的干燥或新鲜组织)[3][4][5][6]
  • 鱼组织(鱼鳍式打孔器;新鲜组织;冷热烟熏罐头;乙醇保存样品)
  • 昆虫(粉碎)
  • 鸟的羽毛(羽根碎片)。[7][8][9]
特点和优势
主要特点:
  • 快速提取方案:15 min即可获得PCR即用DNA
  • 多功能性:针对多种样本类型优化的单个试剂盒
  • 单管反应可将污染风险降至最低
  • 以KAPA Express Extract提取的DNA与PCR体系兼容。
从多种样本类型中快速提取 DNA:
  • 从样品到 PCR 只需不到 15 分钟
  • 从各种组织类型中成功提取,包括口腔拭子、毛囊、鱼组织和鸟类羽毛
提高福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样品或组织的PCR成功率:
  • 快速 DNA 提取和挑战样本类型的一致下游扩增
从血液样本中提取常规DNA:
  • 从“Guthrie”卡、FTAElute卡和FTA卡中高效提取
临时速记:
  • 通过快速简单的单管方案(15-20 分钟)从不同组织类型中提取 PCR-ready DNA,无需使用危险化学品或多次洗涤步骤。
  • 显着缩短了周转时间,降低样品损耗和污染的风险。
  • 每25 μL PCR使用1 μL DNA提取物。根据样本类型,可能必须在PCR之前稀释提取物。
  • 一个提取物通常可产生足量的模板用于 50-500 次 PCR。
  • DNA 提取物可以用TE缓冲液(1:5)或 10 mM Tris-HCl pH 8-8.5(1:5–1:10)稀释,以便在-20℃下长期储存。提取物在-20°C 下可稳定储存≥6 个月。
  • 建议使用KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix预混液,对KAPA Express Extract生成的DNA提取物进行一致且可靠的终点扩增。
  • 在 PCR 之前不需要对 DNA 进行定量。
质量
KAPA 快速提取试剂盒所含的所有成分均经过严格的质量控制测试,不含污染的外切和内切核酸酶活性,并符合严格的 DNA 污染要求。
制备说明
处理:
KAPA2G Robust HotStart ReadyMix即使在-20°C下保存也不会结冰。这不会影响产品的保质期。 在每次使用前,应确保产品已完全解冻并充分混合。
其他说明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
法律信息
FTA is a trademark of Qiagen Group
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • KAPA Express Extract Enzyme 1 U/µL
  • 10X KAPA Express Extract Buffer
  • 2X KAPA2G Robust HotStart® ReadyMix
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Efficient genetic manipulation of the NOD-Rag1-/-IL2RgammaC-null mouse by combining in vitro fertilization and CRISPR/Cas9 technology
Feng Li
Scientific Reports, 4 (2014)
Detection and analysis of new psittacine beak and feather disease virus (PBFDv) nucleotide sequences
Vucicevic M, et al.
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 68, 653-660 (2017)
Kit Receptor Expression in Canine Cutaneous Mast Cell Tumors (CMCTs) Without C-Kit Mutation.
Vucicevic Ivana, et al.
Acta veterinaria, 66(2), 222-233 (2016)
Detection and analysis of new psittacine beak and feather disease virus (PBFDv) nucleotide sequences.
Vucicevic M, et al.
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 68(4) (2017)
Feasibility of non-invasive molecular method for sexing of parrots
Bosnjak J, et al.
Pakistan Journal of Zoology, 45 (2013)
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.