Merck
COUEDTAF-RO
Roche
cOmplete ULTRA Tablets,不含EDTA,玻璃瓶装蛋白酶抑制剂混合物
Tablets provided in glass vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.21
形狀
tablet
用途
sufficient for 50 mL (05892953001)
sufficient for 50 mL (06538282001)
包裝
pkg of 2 × 10 tablets (05892953001)
pkg of 6 × 10 tablets (06538282001)
製造商/商標名
Roche
溶解度
aqueous buffer: soluble
吸收
0.4 at 280 nm (1x solution)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
cOmplete ULTRA Tablets,不含乙二胺四乙酸,含有最强的蛋白酶抑制剂鸡尾酒,可最佳保护您的蛋白质免受蛋白酶降解。一片不含乙二胺四乙酸的cOmplete ULTRA Tablets足以容纳50毫升提取液。cOmplete ULTRA Tablets含有不可逆和可逆蛋白酶抑制剂。以玻璃瓶包装供应。或者也可以在易装泡罩包装中。易装提供了最方便的递送方式——单个药片很容易通过泡罩箔片直接推入缓冲区。
不含乙二胺四乙酸的cOmplete ULTRA Tablets与cOmplete ULTRA Tablets相同,唯一的区别是不含乙二胺四乙酸或其他螯合剂( EGTA)。
内容
玻璃瓶包装的药片每片足以容纳50毫升提取液。
特異性
抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶。切勿抑制金属蛋白酶。
應用
使用cOmplete ULTRA Tablets,不含 EDTA,玻璃小瓶装蛋白酶抑制剂混合物作为
  • 冰预冷放射免疫沉淀分析缓冲液(RIPA)的组成部分,以分解视网膜神经节细胞
  • 从大肠杆菌中分离绿色荧光蛋白(GFP)-细胞穿透肽(CPP)融合蛋白裂解缓冲液
  • 从小鼠小肠组织蛋白分离匀浆缓冲液
在细胞裂解和纯化过程中,靶蛋白有被蛋白酶裂解的风险,蛋白酶天然存在于细胞中。为了确保获得全长蛋白质,cOmplete ULTRA Tablets用于抑制范围更广的蛋白酶。这种新配方显示出较高的抑制率,因为与标准的完整片剂相比,它的抑制剂范围更广。
这种新的蛋白酶抑制剂鸡尾酒现在可抑制天冬氨酸蛋白酶,以及丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶。为了提高不同细胞类型的效率,我们开发了cOmplete ULTRA Tablets。在细菌、酵母、昆虫细胞和各种高级细胞系的溶胞产物中可保证获得最佳性能。
该片剂不含乙二胺四乙酸;因此金属蛋白酶不受抑制。
特點和優勢
  • 保护你珍贵的蛋白质。
选择cOmplete ULTRA在真核生物、酵母和细菌细胞裂解物中进行更有效的蛋白酶抑制。
  • 有更好的为什么不用呢?
受益于7种强有力的蛋白酶抑制剂——比其他不含乙二胺四乙酸的抑制剂片剂更多。
  • 抵御各种蛋白酶。
可靠地抑制丝氨酸、半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶。
  • 方便安全的片剂形式。
无需称量少量可能有害的单独抑制剂。只需放下一片药片
到你的缓冲区。
成分
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂专属混合物。
外觀
玻璃瓶包装的药片每片足以容纳50毫升提取液。
準備報告
工作浓度:每50毫升提取液1片。
工作方案:处理
用拇指(而不是手指甲)小心地将药片推入箔包装中,以防药片破裂。
工作溶液的制备
一片足以抑制50毫升提取液中的蛋白水解活性。如果存在非常高的蛋白水解活性,50毫升提取缓冲液应使用2-3片。片剂可以直接添加到提取介质中。
原液(2倍浓度。)
作为直接使用裂解物的替代方案,可以按照以下程序制备2x储备溶液:
& # 8226;将一片不含乙二胺四乙酸的cOmplete ULTRA Tablets加入25毫升双dis & # 173聚乙烯或聚丙烯管中的分蘖水。
& # 8226;涡旋4分钟,直到片剂溶解。
& # 8226;即使溶液中可见非常细小的颗粒,原液也可以使用。这些颗粒不会干扰片剂的抑制性能。
& # 8226;该储备溶液可在2至8℃下稳定储存4周,在& # 160;-15到  -25 °C温度下至少储存4周。
& # 8226;在储存2x原液的过程中,颗粒会沉淀。使用前先将原液短暂涡旋。
储存条件(工作溶液):水溶液在2至8℃下储存4周,在& # 160;-15至-25℃温度下储存至少4周。
重構
可溶于水缓冲液,或直接加入萃取介质。对于储备溶液,仅使用水。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Strain specific maturation of Dendritic cells and production of IL-1beta controls CD40-driven colitis
Wagner AO, et al.
PLoS ONE, 14(1), e0210998-e0210998 (2019)
Cell-penetrating peptide sequence and modification dependent uptake and subcellular distribution of green florescent protein in different cell lines
Patel SG, et al.
Scientific Reports, 9(1), 6298-6298 (2019)
George E Gentsch et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2014(5), doi:10-doi:10 (2014-05-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with genomic analysis techniques provide a global snapshot of protein-DNA interactions in the context of chromatin, yielding insights into which genomic loci might be regulated by the DNA-associated protein under investigation. This protocol describes how to
Ezh2 does not mediate retinal ganglion cell homeostasis or their susceptibility to injury
Cheng L, et al.
Testing, 13(2), e0191853-e0191853 (2018)
Barbara Mosca et al.
Nature communications, 4, 1541-1541 (2013-02-28)
Muscle strength declines with age in part due to a decline of Ca(2+) release from sarcoplasmic reticulum calcium stores. Skeletal muscle dihydropyridine receptors (Ca(v)1.1) initiate muscle contraction by activating ryanodine receptors in the sarcoplasmic reticulum. Ca(v)1.1 channel activity is enhanced
商品
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.