Merck
ATPDS-RO
Roche
ATP
=99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
别名:
腺苷5′-三磷酸 二钠盐 三水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$106.00
5 G
$356.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 G
$106.00
5 G
$356.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N5Na2O16P3
CAS号:
分子量:
605.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
$106.00
请联系客服了解存货情况
品質等級
描述
Disodium salt
化驗
99%
形狀
crystals
分子量
507.2 (ATP)
Mr 551.14 (ATP-Na2)
包裝
pkg of 1 g (10519979001)
pkg of 5 g (10519987001)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI 密鑰
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
特殊品质的ATP含有高纯度的晶体形式腺苷-5′-三磷酸。
應用
5′-三磷酸腺苷二钠盐三水合物已用于:
  • 分析微管马达的ATP代谢周期(turnover cycle)
  • 激活NLR家族热蛋白结构域相关蛋白3(NLRP3)炎性小体,体外刺激骨髓来源树突状细胞(BMDC)
  • 体外泛素化
也用于发光法测定细胞提取物中的荧光素酶(Luc)活性
生化/生理作用
5′-三磷酸腺苷(ATP)是所有生物体中重要的“能量货币”,具有较高的磷酸基转移势。ATP参与膜转运、肌肉收缩和合成以及生物分子降解等多种生物过程。也可作为细胞内外的信号分子,在细胞迁移、器官发育、神经传递和胰岛素分泌等细胞过程中发挥作用。5′-三磷酸腺苷(ATP)还可作为驱动蛋白超家族蛋白质的底物。
準備報告
储存条件(工作液):重构的水溶液在2-8℃下可稳定一周。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Epigenetic homogeneity in histone methylation underlies sperm programming for embryonic transcription
Oikawa, et al.
Nature Communications, 11 (2020)
Epithelial Gasdermin D shapes the host-microbial interface by driving mucus layer formation
Zhang, et al.
Science immunology, 7 (2022)
The switch from client holding to folding in the Hsp70/Hsp90 chaperone machineries is regulated by a direct interplay between co-chaperones
Dahiya, et al.
Molecular Cell, 82, 1543-1556 (2022)
RNA inhibits dMi-2/CHD4 chromatin binding and nucleosome remodeling
Ullah, et al.
Cell Reports, 39 (2022)