Merck
11699695001
Roche
ATP生物发光分析试剂盒CLS II
sufficient for 800 assays (tubes), kit of 1 (2 components), suitable for detection
别名:
生物发光检测
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1600 ASSAYS
$1,190.00
$1,190.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1600 ASSAYS
$1,190.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352204
$1,190.00
请联系客服了解存货情况
方案
>98%
质量水平
用途
sufficient for 800 assays (tubes)
包装
kit of 1 (2 components)
制造商/商品名称
Roche
参数
15-25 °C optimum reaction temp.
应用
detection
运输
dry ice
储存温度
−20°C
相关类别
一般描述
ATP生物发光分析是一种精细的微生物计数法。它的原理是基于萤火虫能够产生冷光。[1]所有cytohexdrin浓度增长可以通过ATP生物发光分析测定。[2]
特异性
ATP生物发光分析试剂盒CLS II是专门为需要持续光信号的实验研发的,这些实验包括酶动力学研究和代谢研究,以及酶偶联分析。如果手动进行ATP鉴定,因为有持续的信号产生,CLS试剂盒能提供很高的实验重复率。
相比ATP生物发光分析试剂盒HS II,CLS试剂盒的灵敏度只有十分之一,HS试剂盒更适合高灵敏度范围的检测。ATP生物发光分析试剂盒HS II还包含了高效的细胞裂解试剂,可用来检测微生物或动物细胞中的ATP。
应用
ATP生物发光分析试剂盒CLS II可以用于确定H+-ATP合成酶的合成活性ARP,[3]ATP生物发光分析[4]和细胞内ATP水平测量。[5][6]
ATP生物发光分析试剂盒CLS II最适合于试管照度仪和微量板照度仪。试剂盒能够昌盛持续光信号,能持续几分钟。试剂盒适用于动力学研究和在偶联酶法宁中鉴定ATP。[7][8][9][10]
如果需要更高灵敏度的ATP鉴定,使用ATP生物发光分析试剂盒HS II。
包装
1个试剂盒包含2种组分。
制备说明
工作浓度:工作范围:10-6到10-11 M ATP
工作溶液:制备工作溶液
荧光素酶试剂
小心加入10ml双蒸馏水,将一瓶中所有东西溶解。0℃到4℃培育5分钟,这期间不要搅拌,摇晃。小心旋转瓶子,使溶液混合均匀。不要摇晃。当存放在15到25℃时,试剂能够稳定一天;当储存在0℃到4℃时,能够保存一周。然而,需要每天设定标准曲线,因为这段时间每天都可能丧失一些光活性。(5天后大约失去20%)
ATP标准
每个品级包含大约10mgATP(> 98% 纯度; Mr 605.2).每一个批次的ATP准确数量都不一样,请查看标签。加入适量的双蒸馏水,溶解一瓶内的药品,使得终浓度为10 mg/ml或16.5 mM。(比如960 μl to 9.60 mg ATP)。
重悬
Roche推荐在水中而不是在缓冲液中重新调制荧光素酶试剂。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Luciferase Reagent, lyophilized (8)
  • ATP Standard, lyophilized (for calibration) (4)
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Role of glucose metabolism and ATP in maintaining PINK1 levels during Parkin-mediated mitochondrial damage responses.
Lee S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(2), 904-917 (2014)
Intracellular assessment of ATP levels in Caenorhabditis elegans.
Palikaras K and Tavernarakis N
Bio-protocol, 6(23), e22048-e22048 (2016)
Bioluminescence & Chemiluminescence: Progress & Current Applications (2002)
Schuyler Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 290(2), 904-917 (2014-11-19)
Mutations in several genes, including PINK1 and Parkin, are known to cause autosomal recessive cases of Parkinson disease in humans. These genes operate in the same pathway and play a crucial role in mitochondrial dynamics and maintenance. PINK1 is required
Wenbin Zhong et al.
Cell reports, 26(8), 2166-2177 (2019-02-21)
Leukemia stem cells (LSCs) are a rare subpopulation of abnormal hematopoietic stem cells (HSCs) that propagates leukemia and are responsible for the high frequency of relapse in therapies. Detailed insights into LSCs' survival will facilitate the identification of targets for